Learn More
Leitfähigkeitsstandards auf wässriger Basis, 1413 μS/cm, Mettler Toledo™ Artikelnummer.: 10563762
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leitfähigkeitsstandards auf wässriger Basis, 1413 μS/cm, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 10563762 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
Artikelnummer. 10563762
Marke: Mettler Toledo 51350092
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neue Sensoren mit verbesserter Messperformance für alle Bereiche.
ISM™: intelligentes Sensormanagement, automatische Kommunikation zwischen Sensor und Gerät (ID, Kalibrierdaten u. -historie, max. Temp., etc.).
InLab710 und 720 zum Einsatz in org. Lösemitteln, InLab731/738 für wässrige Medien. InLab741/742: Spezialsonde für Messungen in Klar- und Reinstwasser. InLab751 und 752: Mikrosensoren mit 4mm /6mm, ideal für Life-Science Anwend. InLab738/742 mit Stecker für SevenGo (Duo).
Integrierter Temperaturfühler (NTC 30kOhm), 0-100 Grad Celsius, Fixkabel.
Typ: Leitf.standard, 250mL
Messbereich: 1413μS xx/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 ml
Farbe Farblos
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards auf wässriger Basis, 1413 μS/cm, Mettler Toledo™ >