Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius Papierhandtücher Rollenspender
Schaffen Sie einen hygienischen Waschraum mit dem schlanken weißen Aquarius™ Papierhandtücher Rollenspender. Das elegante, kompakte Design mit Einzelblattentnahme erleichtert die Reinigung. „Restrollenfunktion“ für kontinuierliche Versorgung, ideal für stark frequentierte Waschräume.
Marke: Kimberly-Clark™ 7375
63.87 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das schlanke, glatte, abgerundete Design dieses Papierhandtuchspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene
- Dieser Papierhandtücher Rollenspender bietet kontrollierte Einzelblattausgabe und reduziert damit Kontaminationen, Verschwendung und unnötige Kosten
- Der Aquarius™ Papierhandtücher Rollenspender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Kimberly-Clark Rollenhandtüchern
- Durch die berührungsfreie Ausgabe von Rollenhandtüchern ist dieser Spender unser hygienischster Spender auf dem Markt und hilft Ihnen bei der Reduzierung von Kreuzkontaminationen
Spezifikation
Papiertuchspender | |
9.8 in. | |
11.7 in. | |
14.7 in. | |
Hand Towel | |
Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Weiß | |
24.8 cm | |
29.7 cm | |
37.4 cm | |
Plastic | |
1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Aquarius Papierhandtücher Rollenspender > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur