Learn More
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Hand Cleanser Dispenser
The easy clean, wall mounted Aquarius™ Hand Cleanser Dispenser is designed to deliver just the right amount of product needed every time, reducing usage and minimising waste.
Marke: Kimberly-Clark™ 7173
12.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt, um mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex™ und Scott™ kompatibel zu sein
- Entwickelt, um Hygienestandards einzuhalten und eine konsistente Lösung für Waschräume zu bieten, die Ihren Anforderungen an die Arbeitshygiene entspricht.
- Dieser Handseifenspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene.
- Das hochglänzende, moderne Design dieses wandmontierten Handseifenspenders macht ihn zum optimalen Spender für Flüssig- und Schaumseife in jeder Waschraumumgebung.
- Der unverzichtbare Spender für Handreiniger mit hoher Kapazität ist einfach zu entriegeln und leicht zu befüllen.
- Dieser Spender ist mit einer Reihe von Waschraumprodukten kompatibel, fördert die Hygiene und hilft, durch kontrollierte Abgabe die Kosten zu senken.
Spezifikation
Seifenkassette | |
4.5 in. | |
4.6 in. | |
9.3 in. | |
Cleanser Cassette | |
Wall or Surface Mount | |
Hinged Lid with Front Opening | |
1 l |
Schwarz | |
11.4 cm | |
11.6 cm | |
23.5 cm | |
Plastic | |
1 | |
33.8 oz. |