Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Lösungsmittel CM für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10510852 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 L, 2.50 Liter
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
  • Lösungsmittel für Proben mit hohem Kohlenwasserstoffgehalt
  • Wird in Verbindung mit Aqualine™-Titrant für die volumetrische Karl Fischer-Analyse mit zwei Komponenten verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Aqualine™ Solvent CM
Nombre de nota Karl Fischer Reagent
Pureza o libre de declaración Pyridine free
Cantidad 2.5 L
CAS 67-66-3, 288-32-4, 7446-09-5
Envase Bernsteinfarbene Glasflasche
Forma física Flüssig
Prueba de uso Pass Test
Número MDL 81734
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aqualine Solvent CM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Fischer Aqualine™ Lösungsmittel CM für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical >