Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Natrium-Tartrat-2H2O, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10261552
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Karl Fischer Aqualine™ Natrium-Tartrat-2H2O, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10261552 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10261552
Marke: Fisher Chemical K/2770/48
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Solid Standard
  • Primärer stabiler Wasserstandard für volumetrische Karl Fischer-Analyse
  • Enthält 15.66 % ± 0.05 % Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aqualine™ Sodium Tartrate Dihydrate Water Standard
Farbe Weiß
Namenshinweis Karl Fischer Reagent
Menge 100 g
CAS 6106-24-7
pH 7 bis 9
Identifizierung Pass Test
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Summenformel C4H8Na2O8
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutansäure;Natrium;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
PubChem CID 131855972
Formelmasse 230.08g/mol
Name des Produkts
Karl Fischer Aqualine™ Natrium-Tartrat-2H2O, für Karl-Fischer-Titration, Fisher Chemical >