Learn More
Karl Fischer Aqualin™ Komplettkit 5K für die Karl-Fischer-Titration nach Volumetrie, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical K/2250R/15
98.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24351" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für die Analyse von Aldehyden und Ketonen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 5,0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
- Pyridinfrei
Spezifikation
Aqualine™ Complete 5K | |
Karl-Fischer-Reagenz | |
111-90-0, 5683-33-0, 7446-09-5, 7553-56-2 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
81734 |
Farblos | |
1 l | |
Dokumentation: mg Wasser/ml | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine Complete 5K
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
14Stunden
14Minuten
25Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
55Stunden
14Minuten
25Sekunden
8