Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical
Einkomponenten-Reagenz; Pyridin-frei
304.00 CHF - 438.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10744761
|
Fisher Chemical
K/1950/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | Braun |
304.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10754761
|
Fisher Chemical
K/1950/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | Farblos |
438.00 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Volumetrisches Reagenz mit einer Komponente für Analysen mit hohem Wassergehalt
- Wasseräquivalent: 2,0 mg H2O/ml
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Führen Sie vor der Verwendung eine Titer-Bestimmung durch
- Pyridinfrei
Spezifikation
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualine Complete 2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Iodine, 1-Imidazole,Diethylene glycol monoethyl ether