Learn More
Veolia Water Systems™ Aquadem™ Allgemeines Zubehör für Deionsationszylinder
Reichhaltiger, robuster Kopf für Deionisierungszylinder mit Vorbehandlungs- und Poliersystem.
154.00 CHF - 339.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11950417
Unterlagen ansehen
Veolia Water Systems™
FTTUNY200707
Anschlusskit, 2 Flaschen
339.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11940437
Unterlagen ansehen
Veolia Water Systems™
PRANSP201612
Kopf mit 4 Bohrungen, Ausgang oben und Halter für Sondenkopf am Ausgang
243.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11954917
Unterlagen ansehen
Veolia Water Systems™
VMGUVA200684
Schläuche mit 2 Zugangslöchern oben
154.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deionisationszylinderkopf
  • Vorbehandlungs- und Aufbereitungssystem
  • Ausgabe am Zylinderkopf mit 2 Öffnungen auf der Oberseite
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Veolia Water Systems™ Aquadem™ Allgemeines Zubehör für Deionsationszylinder