Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
355.00 CHF - 2015.00 CHF
Spezifikation
Material | PVC (Rücken) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für stark frequentierte Bereiche |
Modell | Nomad™ Aqua, Serie 85 |
Widerstand | Rutschfest |
Dicke (metrisch) | 7,5 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17128580
|
3M™ Nomad™
7000032564 |
150 x 91,4 cm | Schwarz |
355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17188570
|
3M™ Nomad™
7000032560 |
150 x 91,4 cm | Grau |
355.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17178590
|
3M™ Nomad™
7000043091 |
200 x 130 cm | Schwarz |
690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17198570
|
3M™ Nomad™
7000032561 |
200 x 130 cm | Grau |
690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17108580
|
3M™ Nomad™
7000032562 |
300 x 200 cm | Grau |
1565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17138580
|
3M™ Nomad™
7000032568 |
600 x 130 cm | Grau |
2015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17108630
|
3M™ Nomad™
7000062949 |
300 x 130 cm | Grau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- High performing textile entrance mat, with advanced water removal and retention properties
- Stops 80% of dirt and moisture at the door
- Entrance mat for high traffic applications (1500 to 5000 crossings per day)
- Phthalate-free, slip-resistant PVC backing
- Excellent appearance retention
- Long lasting and easy to clean
- Available as drop down mats or in rolls
Spezifikation
PVC (Rücken) | |
Nomad™ Aqua, Serie 85 | |
7,5 mm |
Für stark frequentierte Bereiche | |
Rutschfest |