Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 85
Advanced water removal and retention properties keep floors cleaner and safer, for an extended period of time. Traditional, deep cut pile and coir matting allows dirt and moisture to sit on the surface and be tracked into the building.
Marke: 3M™ Nomad™ 7000032560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Leistungsstarke Textil-Eingangsmatte mit erweiterten Wasserabscheidungs- und -aufnahmeeigenschaften
- Hält 80 % an Schmutz und Nässe an der Tür zurück
- Eingangsmatte für stark frequentierte Bereiche (1.500 bis 5.000 Begehungen pro Tag)
- Phthalatfreie, rutschsichere PVC-Rückseite
- Ausgezeichneter Erhalt der Optik
- Langlebig und einfach zu reinigen
- Erhältlich als Matten oder in Rollen
Specifications
150 x 91,4 cm | |
Nomad™ Aqua, Serie 85 | |
7,5 mm | |
150 cm | |
91,4 cm |
Für stark frequentierte Bereiche | |
Rutschfest | |
Grau | |
PVC (Rücken) |