Learn More
Buerkle™ Wasserprobenehmer
Probenehmer für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
459.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | AquaSampler |
---|---|
Material | PTFE, FEP |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen |
Außendurchmesser (metrisch) | 46 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10207472
|
Buerkle™
5308-0350 |
350 mL | 40 cm |
459.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10571065
|
Buerkle™
5308-0700 |
700 mL | 76 cm |
523.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10188701
|
Buerkle™
5308-1050 |
1050 mL | 107 cm |
600.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Passt auf alle normalen Brunnenschächte mit Steueröffnungen bis zu 2 Zoll im Durchmesser, ohne zu kippen oder stecken zu bleiben
- Ultrareine Materialien garantieren höchste Probenreinheit
- Einfache Reinigung durch abgerundete Kanten und Gewinde
- Ultrareine, antihaftende FEP/PTFE-Oberfläche
- Ohne Kabel
Spezifikation
AquaSampler | |
PTFE, FEP | |
Für Grundwasserproben aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen | |
46 mm |