Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Fläschchen
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Marke:  Fisherbrand™ KRW-TRAY
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10614592
  • 194.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
1,15 in.
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
95 mm
K-Resin
Klar
29,21 mm
3,74 in.
Weit
Drosophila-Fläschchen, auf Tablett verpackt
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Drosophila-Fläschchen > K-Harz; Weit; 29,21 x 95 mm; Verpackt auf Tablett