Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Thermal Cycler, 0.2 mL
Entwickelt für die In-vitro-PCR-Diagnostik
Marke:  Applied Biosystems™ 4452300
Artikelnummer. 12363653
  • 21780.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht austauschbar
Bei Raumtemperatur lagern.
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
3,9 °C/s (Block), 3,35 °C/s (Probe)
1 instrument
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Veriti Dx-Thermocycler
Schnell, standardmäßig
96-Well, 0,2 ml
6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (32 k)
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Ethernet
> 500 Protokolle
11,4 kg (25 lb.)
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer299123301 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4452300
Chargennummer299123287 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4452300
Chargennummer299123281 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4452300
Chargennummer299123282 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4452300
Chargennummer299123275 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog Number4452300
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 96-well Thermal Cycler, 0.2 mL > Veriti Dx 96-Well-Thermocycler
Für die In-vitro-Diagnostik als Medizinprodukt der US-amerikanischen FDA Klasse I eingestuft. Erfüllt die IVDD-Anforderungen (98/79/EC).