Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler
Entwickelt für die In-vitro-PCR-Diagnostik
Marke:  Applied Biosystems™ 4452301
Artikelnummer. 12373653
  • 22340.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Veriti Dx 384-Well-Thermocycler verfügt über einen anwenderfreundlichen Farb-Touchscreen, der die Einrichtung und Verwendung des Systems vereinfacht.
  • Verfügt über eine anwenderfreundliche grafische Bedienoberfläche (6,5 Zoll-VGA-Touchscreen)
  • Kontrolle auf Knopfdruck Die leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Bedienoberfläche des Veriti DX 384-Well Thermocyclers wird über den 6,5 Zoll (16,51 cm) VGA-Farb-Touchscreen gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Darüber hinaus erleichtern Ihnen die großen Navigationstasten die Programmierung des Veriti Dx Thermocyclers. Für die Einrichtung und Navigation des Veriti Dx Thermocyclers sind weder Touchpen noch Maus erforderlich
  • Erstklassiger Service und Support Das Veriti Dx-System umfasst die Installation und Erstqualifizierung/Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) durch werkseitig geschulte Kundendiensttechniker, um sicherzustellen, dass unsere strengen Leistungsspezifikationen erfüllt werden.
  • Blockformat: Nicht austauschbar; kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Standard
PCR, PCR und Real-Time-PCR, routinemäßige PCR
Certifications
CE IVD-Kennzeichnung in Europa.
Compliance
Klassifiziert als medizinisches Gerät der US-amerikanischen FDA-Klasse I. Erfüllt die IVDD-Anforderungen (98/79/EC). Das Gerät wird gemäß ISO 13485 und GMP-Anforderungen hergestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht austauschbar
Geeignet für hohe Durchsätze
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
3,7 °C/s (Block), 3,1 °C/s (Probe)
1 instrument
384-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Veriti Dx-Thermocycler
Standard
384-Well, 20 µl
6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (32 k)
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Ethernet
> 500 Protokolle
11,4 kg (25 lb.)
Dokumentation
Application Notes
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer299130071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number4452301
Chargennummer299130069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number4452301
Chargennummer299130070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number4452301
Chargennummer299130068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2022 Catalog Number4452301
Chargennummer299130064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2022 Catalog Number4452301
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Veriti™ Dx 384-well Thermal Cycler > Veriti Dx 384-Well-Thermocycler