Learn More
Applied Biosystems™ Gesamt-RNA-Kontrolle (Mensch)
Wird in einer praktischen für die reverse Transkription bereite Konzentration für alle RT-PCR-Reaktionen bereitgestellt
Marke: Applied Biosystems™ 4307281
Beschreibung
TaqMan™ Control Gesamt-RNA stammt aus Raji-Zellen (Burkitt-Lymphom) und ist praktisch in einer PCR-fähigen Konzentration verpackt, die als Kontroll-Template für RT-PCR-Reaktionen verwendet werden kann. Die humane Gesamt-RNA wird in einer Konzentration von 50 ng/μl zur Verfügung gestellt.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Gefroren | |
Human | |
50 ng/μl | |
100 μl |
100 μl Gesamt-RNA (bei 50 ng/μl).Bei -15 bis -25 °C lagern. | |
Trockeneis | |
Unmarkiert |