Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universaler PCR-Mastermix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ universelle PCR-Mastermix ist die ideale Lösung, wenn Sie einen Mastermix für mehrere DNA-Anwendungen mit 5'-Nuklease benötigen.
Marke: Applied Biosystems™ 4318157
6663.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TaqMan Universal PCR Master Mix is the ideal reagent solution when you need a master mix for multiple 5' nuclease DNA applications. Applied Biosystems reagents have been validated with TaqMan assays and Applied Biosystems real-time systems to ensure sensitive, accurate, and reliable performance every time.
- Enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase für eine höhere Ausbeute sowie einen im Vergleich zu AmpliTaq™ DNA-Polymerase stabileren 5'-Nuklease-Assay
- Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX™ Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Instrumenten
- Der verbesserte Puffer gewährleistet eine gute Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bei allen Anwendungen, selbst bei G/C-reichen Sequenzen
- AmpErase™ UNG schützt zur Minimierung von Verschleppungskontamination vor nachfolgender erneuter Amplifikation aus PCR-Produkten, die dU enthalten.
- Durch die zur Verfügung gestellten Leitlinien (Rapid Assay Development Guidelines) wird die Optimierungszeit verkürzt
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Lieferung in 2x Konzentration. Die Mischung enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, Uracil-DNA-Glykosylase, dTNPs mit dUTP, Passive Reference 1 und optimierten Pufferkomponenten. Diese Packung enthält 1 Packung mit 10 x 5 ml-Röhrchen, ausreichend für 2.000 Reaktionen bei einem Gesamtvolumen von 50 ul. Bei 2–8 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
Hoch | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, GeneAmp 9600, StepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus | |
ROX (vorgemischt) | |
Universaler PCR-Mastermix | |
Genexpression, Genotypisierung, miRNA-Analyse | |
50 ml |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Standard | |
10er-Packung | |
TaqMan™ | |
10 x 5 ml | |
DNA (genomisch), cDNA |