Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Master-Mix für Genexpression
Mit dem Applied Biosystems™ TaqMan™ Mastermix für die Genexpression erzielen Sie eine präzise und zuverlässige Echtzeit-qPCR-Quantifizierung über einen linearen dynamischen Bereich von 9 Protokollen.
Marke: TaqMan™ 4369514
869.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
887.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
TaqMan™ Gene Expression Master Mix wurde mit TaqMan™ Gene Expression Assays und Applied Biosystems™ Real-Time-Systemen validiert und bietet eine präzise Quantifizierung für eine Vielzahl von auf Genexpression basierenden Echtzeit-qPCR-Anwendungen, einschließlich Nachweis seltener Transkripte, Genexpressionsanalyse, Pathogendetektion und Quantifizierung der viralen Last, Koamplifikation von zwei Zielen sowie spezifischer Detektion von Genfamilien
TaqMan™ Gene Expression Master Mix enthält AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, UP (Ultra Pure) für die Hot-Start-Aktivierung und den verbesserten Nachweis bakterieller Ziele, eine Mischung aus dNTPs mit dTTP/dUTP und Uracil-DNA Glycosylase (UDG) zum Minimieren von Kontamination, aus vorherigen PCRs sowie eine auf proprietärem ROX™ Farbstoff basierende passive interne Referenz, die auf Applied Biosystems™ real-time PCR-Systemen eine hervorragende Präzision gewährleistet.
- Präzise Quantifizierung und zuverlässige Echtzeit-qPCR-Quantifizierung über neun Log-Stufen des linearen dynamischen Bereichs
- Der TaqMan Genexpressions-Mastermix ist ein optimiertes 2X-Gemisch, das mit Ausnahme von Template und Primern alle Komponenten für den sensitiven Nachweis von bis zu einer Kopie der Zielsequenz enthält
- Die erweiterte Stabilität des Tischgeräts liefert konsistente Ergebnisse von automatisierten Liquid-Handling-Systemen
- Dies macht ihn zur ersten Wahl für die durchsatzstarke Probenverarbeitung über Nacht oder über das Wochenende
- Der TaqMan Genexpressions-Mastermix wurde mit TaqMan Genexpression-Assays und Applied Biosystems Echtzeit-Systemen validiert, ist mit diesen kompatibel und liefert eine genaue Quantifizierung für eine Vielzahl von Genexpressions–basierten Echtzeit-qPCR-Anwendungen, einschließlich:
- Zu den Anwendungen gehören der Nachweis seltener Transkripte, die Genexpressionsanalyse, der Nachweis von Krankheitserregern und die Quantifizierung der Virenlast, die Koamplifikation zweier Ziele sowie der spezifische Nachweis von Genfamilien
- Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
TaqMan Genexpressions-Mastermix
- AmpliTaq Gold DNA-Polymerase, UP (ultrarein), eine hochreine DNA-Polymerase zum verbesserten Nachweis bakterieller Ziele
- Eine Mischung aus dNTPs mit dTTP/dUTP und Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) zur Minimierung der PCR-Verschleppungskontaminierung
- Enthält einen passiven internen Referenzfarbstoff basierend auf dem firmeneigenen ROX-Farbstoff für mehr Präzision mit Applied Biosystems Echtzeit-PCR-Instrumenten
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
2 Flaschen (je 5 ml) 2X TaqMan™ Genexpressions-Mastermix, ausreichend für 400 Reaktionen. Lagerung bei 2 °C bis 8 °C. TaqMan™ Genexpressions-Mastermix enthält AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase (ultrarein), Uracil-DNA-Glykosylase, dNTPs (mit dUTP), ROX™ Passive Referenz und optimierte Pufferkomponenten. |
|
qPCR | |
Standard | |
ROX (vorgemischt) | |
Ur (Ultrarein) | |
400 Reaktionen | |
400 Reaktionen | |
2 x 5 ml |
Primer-Sonde | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR SystemStepOne™, Standardmodus, StepOnePlus™, Standardmodus | |
TaqMan™ | |
2 x 5 ml | |
Genexpression | |
DNA (genomisch), cDNA |