Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Schneller Advanced Master-Mix
TaqMan™ schneller fortschrittlicher Mastermix wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit konventioneller Mastermixe zu erreichen bzw. zu übertreffen, insbesondere hinsichtlich kürzerer Laufzeiten (<40 Minuten).
Brand: Applied Biosystems™ 4444965
5164.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
TaqMan Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs mit dUTP, ROX Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer als Komponenten. Es wird in einer 2X-Konzentration geliefert.
Zu den Merkmalen des TaqMan Fast Advanced Master Mix gehören:
- Erstklassige Leistung – mit überlegener Empfindlichkeit, Genauigkeit, hohem Dynamikbereich sowie überlegener Spezifität im Vergleich zu herkömmlichen Mischungen im Standardmodus
- Ausgelegt für verbesserte Stabilität – im Labor in vorbereiteten Reaktionen bei Raumtemperatur bis zu 72 Stunden stabil.
- Optimiert für das Multiplexing – validiert für den Duplexbetrieb mit exogenen und endogenen internen Positivkontroll-Assays
- Reduzierte Laufzeiten: optimiert für den Schnellmodus schneller Instrumente sowie unter Schnellzyklusbedingungen bei Standardinstrumenten
- Nahtlose Übergänge in Ihre Experimente – validiert durch TaqMan Assays für die Genexpression und microRNAs sowie TaqMan Array Micro-Fluidic Cards
Leistungsverhalten der Spitzenklasse
TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um eine Leistung zu bieten, die mindestens der von Standard-Mastermixen entspricht. Er wurde mit den Standard- und schnellen Mastermix-Optionen führender Anbieter verglichen, um überragende Leistungen in Bezug auf Empfindlichkeit, Genauigkeit, im Dynamikbereich und bei der Spezifität sicherzustellen. Der dynamische Bereich des TaqMan Fast Advanced Master Mix (bis zu 7 Protokolle) ist der größte der Branche. Die Abbildung unten illustriert die hervorragende Sensitivität des Mix als einen Vergleich zwischen Ct-Werten des TaqMan Fast Advanced Mastermix und denen des TaqMan Universal PCR Mastermix über eine Bandbreite an Genexpressionsassays.
Stabilität auf der Arbeitsfläche für vereinfachte Handhabung bei hohem Durchsatz
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde entwickelt, um in vorgefertigten Reaktionen ein hohes Leistungsniveau für bis zu 72 Stunden zu ermöglichen. Die Stabilität dieser Mischung bietet Anwendern von Liquid Handling-Systemen mit hohem Durchsatz die Gewissheit, dass die erzielten Ergebnisse der ersten Platte mit denen der letzten Platte konsistent sind. Die Abbildung unten zeigt einen Assay, der nach Zusammenstellung (Zeit 0) und einer Inkubationszeit von 72 Stunden bei 30 °C ausgeführt wurde, um die meisten Extremsituationen unter Raumtemperatur zu simulieren.
Bei geringerem Durchsatz bietet die verbesserte Stabilität dieses Mastermix insgesamt mehr Komfort, da es nicht mehr darauf ankommt, die Platten sofort nach Zusammenstellung zu bearbeiten.
Optimiert für Multiplexing
Uns ist bewusst, dass das Vertrauen ausschlaggebend ist, wenn es um Ihre Ergebnisse geht. Für eine erhöhte Zuverlässigkeit der Ergebnisse jedes Wells wurde der TaqMan Fast Advanced Mastermix entwickelt, der Ihnen hilft, bei Duplexreaktionen mit interner Positivkontrolle (IPC) genaue Ergebnisse zu erzielen. Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse für das experimentelle Ziel-β-Aktin (Genbezeichnung: ACTB), die in Einzelzielreaktionen und Duplexreaktionen seriell verdünnt und amplifiziert wurde.
Validiert für MicroRNA-Assays
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde für die Verwendung mit mehreren Echtzeit-PCR-Anwendungen, einschließlich MicroRNA-Assays, validiert. Die Formulierung bietet eine hohe Spezifität und einen hohen Dynamikbereich – die beiden wichtigsten Leistungsattribute, die für erfolgreiche Ergebnisse bei der Arbeit mit microRNAs entscheidend sind. Die Daten in der Abbildung unten zeigen eine hervorragende PCR-Linearität über einen 6-Log-Bereich der Eingabemaske hinweg.
Reduzierte Laufzeiten bei Verwendung von Standardinstrumenten
Der TaqMan Fast Advanced Master Mix wurde für die Verwendung sowohl mit schnellen als auch mit Standardinstrumenten optimiert, sodass Wissenschaftler, die zurzeit noch mit Standardinstrumenten arbeiten, ebenfalls von der Leistung und Zeitersparnis dieser Mischung profitieren können.
Order Info
Versandbedingungen:Trockeneis
Specifications
Enthält 10 Röhrchen (je 5 ml) 2x TaqMan™ Fast Advanced Master Mix, ausreichend für 5000 Reaktionen TaqMan™ Fast Advanced Master Mix enthält AmpliTaq™ Fast DNA-Polymerase, Uracil-N Glycosylase (UNG), dNTPs (mit dUTP), ROX™ Farbstoff (passive Referenz) und optimierten Puffer. Bei 4 °C lagern |
|
Flüssig | |
qPCR | |
Schnell | |
TaqMan™ | |
10 x 5 ml | |
Genexpression, miRNA-Analyse, Virusnachweis | |
2 X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Primer-Sonde | |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
Fast Advanced Mastermix | |
Nasseis | |
2 X | |
5000 Reaktionen | |
50 mL |