Learn More
TaqMan™ TaqMan™ Control Genomic DNA (human)
Praktisch verpackt in einer PCR-tauglichen Konzentration zur Verwendung als Kontrollmatrize für PCR-Reaktionen
Marke:  TaqMan™ 4312660
116.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10249144
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die humane gDNA (männlich) wird in zwei Röhrchen (je 100 μl) mit einer Konzentration von 10 ng/μl bereitgestellt. TaqMan™ Control humane genomische DNA ist in mehreren Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Kits enthalten.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Recommended Storage
Store at -15° to -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefroren
Human
10 ng/μl
2 Röhrchen
Humane gDNA (männlich), verpackt in zwei Röhrchen (je 100 μl).Bei -15 bis 25 °C lagern.
Trockeneis
Unmarkiert
TaqMan™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2784515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4312660
Chargennummer2774396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4312660
Chargennummer2816456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4312660
Chargennummer2837208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4312660
Chargennummer2853937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number4312660
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TaqMan™ TaqMan™ Control Genomic DNA (human) > 2 Röhrchen