Learn More
SYBR™ Schneller SYBR™ Green Mastermix
Entwickelt für Geschwindigkeit als schnelle, zuverlässige und kostengünstige Lösung für RT-PCR-Anwendungen ohne Kompromisse in Bezug auf Empfindlichkeit, Spezifität, dynamischen Bereich oder PCR-Effizienz.
Marke: SYBR™ 4385618
4389.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, passive Referenz I und optimierte Pufferkomponenten
Requires : Vorlage und Primer
Beschreibung
- Schnell – Echtzeit-PCR-Ergebnisse in nur 35 Minuten
- Sensitiv – Erkennen Sie sehr niedriger Kopien des Ziels
- Spezifisch – Minimieren Sie Primer-Dimer und unspezifische Amplifikation
- Reproduzierbar: konsistente Amplifikation über einen breiten dynamischen Bereich Fast SYBR™ Green Master Mix enthält alle Komponenten, außer Template und Primer, in einem praktischen 2x Master Mix.
- AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, eine hochreine DNA-Polymerase, die für den sofortigen Hot-Start, was die Formation von nicht spezifische Produkte minimiert, und eine Probenvorbereitung bei Raumtemperatur entwickelt wurde
- SYBR™ Green I-Farbstoff zur Erkennung von doppelsträngiger DNA
- Deoxynukleotide (dNTPs) für optimale PCR-Ergebnisse
- Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) zur Reduzierung von Übertragungskontamination
- Passive interne Referenz basierend auf dem proprietären ROX™ Farbstoff für mehr Präzision
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
10 × 5 ml-Fläschchen Das 2x Gemisch enthält SYBR™ Green Dye, AmpliTaq Gold™ Fast DNA Polymerase LD, dNTPs mit dUTP⁄dTTP-Mischung, Passive Reference 1 , und optimierte Pufferkomponenten. Ausreichend für 5000 Reaktionen von je 20 µl. Bei -5 bis -30 °°C lagern. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und CofA aufgedruckt). |
|
Fläschchen | |
qPCR | |
Schnell | |
SYBR™ Green | |
SYBR™ | |
Ur (Ultrarein) | |
5000 Reaktionen von jeweils 20 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
SYBR | |
Hoch | |
AmpliTaq Fast DNA-Polymerase, AmpliTaq Fast UP | |
7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
10 x 5 ml | |
Genexpression | |
5000 Reaktionen | |
10 x 5 ml |