Learn More
Applied Biosystems™ Oligo d(T)16 (50 μM)
Wird für das Primieren und die reverse Transkription von polyadenylierter (Poly A+) mRNA verwendet
Marke:  Applied Biosystems™ N8080128
100.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10187394
  • 150.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: Oligo(dT)16-Primer wird zu 100 μl bei 10 mM TE, pH 7,0 mit einer Konzentration von 50 μM geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Oligo d(T)16 ist ein homo-oligomerisches Desoxyribonukleotid (Poly dT), das nicht phosphoryliert und chemisch synthetisiert ist. Die fünf nMol Primer werden in einer Konzentration von 50 μMol geliefert.
PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Primer
≥ 75%
50 μM
100 μl
Flüssig
Oligo(dT)16-Primer wird zu 100 µl bei 10 mM TE, pH 7,0 mit einer Konzentration von 50 µM geliefert. Lagerung bei -5 bis -30 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Trockeneis
Oligo-dT
Reverse Transkription
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3061863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080128
Chargennummer3020958 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080128
Chargennummer2449901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080128
Chargennummer2464603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080128
Chargennummer2483132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080128
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Oligo d(T)16 (50 μM) > 5 nmol