Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische Klebefolie
Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen Wells und einer Probenverdunstung beim Auftragen auf Mikrotiterplatten
212.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Farbe Optisch
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Geräte) 2720 Thermocycler, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR-System
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Folie, Dichtung oder Applikator
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: 100 optische Klebefolien-Abdeckungen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
10299204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4311971
100 Abdeckungen
588.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10567414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4360954
25 Abdeckungen
212.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passt auf MicroAmp 96-Well- und 384-Well-Platten
  • Alle Wells werden durch die druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt
  • Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
  • Press-N-Seal: Ordnungsgemäß an der Platte ausrichten und dann drücken, um die Abdichtung zu erzielen
  • Einfach anzuwenden — bleibt nicht an den Handschuhen kleben
Vermeiden Sie den Verlust wertvoller Proben
  • Diese optisch klare Klebefolie kann Proben in den Wells von Mikrotiterplatten abdichten, um das Risiko von Kreuzkontaminationen zwischen Proben-Wells zu reduzieren, und gewährleistet konsistente Echtzeit-PCR-Daten
  • Anwenderfreundlich
    • Einfach Schutzfolie von der Klebefolie abziehen und die Klebefolie fest am oberen Mikrotiterplattenrand aufdrücken. Stapeln Sie Mikrotiterplatten und lesen Sie Proben wie gewohnt aus, allerdings mit geringerem Probenkontaminationsrisiko
    PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
    Bestellinformation
    Versandbedingung: Raumtemperatur
    Spezifikation
    Spezifikation
    Optisch
    2720 Thermocycler, 6100 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Fast System, ProFlex™ PCR-System
    Folie, Dichtung oder Applikator
    Druckempfindlich
    Polyester
    Raumtemperatur
    MicroAmp
    96/384-Well-Mikrotiterplatte
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Applied Biosystems™ MicroAmp™ optische Klebefolie