Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8er-Deckelstreifen, durchsichtig
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
185.00 CHF - 834.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
Produktlinie | MicroAmp™ |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10209104
|
Applied Biosystems™
N8010535 |
300 Streifen |
185.00 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10299624
|
Applied Biosystems™
N8011535 |
1500 Streifen (5-er Packung/300) |
834.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 8-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
- Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
- Verwenden Sie für Echtzeit-PCR-Anwendungen MicroAmp Optische 8er-Deckelstreifen (Herst.- Nr. 4323032) mit flachem Profil
PCR, PRC und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 |
Naturfarben | |
MicroAmp™ | |
Gewölbte Kappen | |
8-er Deckelstreifen |