Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolie
Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Kontaminationen zwischen Wells und Probenverdunstungen beim Auftragen auf 48-Well-Mikrotiterplatten
Marke: Applied Biosystems™ 4375928
84.66 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 100 oder 25 MicroAmp 48-Well optische Klebefolie
Beschreibung
- Alle Wells werden durch druckempfindliche Klebefolie fest versiegelt.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Einfach anzuwenden und zu entfernen, bleibt nicht an den Handschuhen kleben
- Verhinderung von Probenverlust
- Ein optisch durchsichtiger Klebefilm verhindert Probenverlust durch sichere Versiegelung in Wells von Mikrotiterplatten und verringert Lecks, Verdampfung und Kontamination zwischen Proben-Wells, damit konsistente Echtzeit-PCR-Daten bereitgestellt werden können.
- Einfach zu verwenden: Einfach die Schutzfolie abziehen und fest auf die Oberseite der Mikrotiterplatte aufdrücken.
- Nach der Versiegelung können Mikrotiterplatten sicher gestapelt werden, ohne dass Kontamination zu befürchten ist.
- Passt auf MicroAmp Fast optische 48-Well-Platten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Anwendungen:
PCR, PCR & Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Optisch | |
48 | |
Enthält 25 MicroAmp™ 48-Well optische Klebefolien. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
MicroAmp | |
48-Well-Platte |
Polyester | |
25 films | |
StepOne™, | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindlich |