Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Tip Combs
Zur Verwendung mit MagMAX Express-96 Standard-Magnetpartikelprozessoren
Marke:  Applied Biosystems™ 4388488
Artikelnummer. 10116824
Includes: 100 Kämme
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Modelle 4400076 und 4400078
Tiergesundheit, Probenvorbereitung für die Tiergesundheit, Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, Automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, Automatisierte virale DNA/RNA-Aufreinigung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Blut, Virale RNA/DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
100 pieces
Raumtemperatur
MagMAX
Standard
Bei Raumtemperatur lagern.
MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processor
Dokumentation
Manuals
Brochures
Scientific Resources
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number4388488
Chargennummer35610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog Number4388488
Chargennummer912010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog Number4388488
Chargennummer807210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number4388488
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Tip Combs > 96 Standard-Spitzenkämme