Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit (with extra proteinase K and DNA binding beads)
Optimiert für die Isolierung genomischer DNA (gDNA) aus diversen Probentypen, etwa aus ganzen Blutkörperchen, bukkalen Zellen, Speichel, Urin, Blutkarten, Mundspülung und Gewebe
3370.00 CHF - 14730.00 CHF
Spezifikation
Format | Kit |
---|---|
Probentyp | Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) |
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle |
Produktlinie | MagMAX™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15424783
|
Applied Biosystems™
A25919 |
500 Aufreinigungen |
3370.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15434783
|
Applied Biosystems™
A25920 |
2500 Aufreinigungen |
14730.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Erhältlich mit zusätzlicher Proteinase K und DNA Bindungs-Beads
- Das MagMAX DNA Multi-Proben-Ultra-Kit aufgereinigte gDNA ist ideal für qPCR-Anwendungen auf empfindlichen, skalierbaren Plattformen wie dem QuantStudio™ 12K Flex System mit OpenArray™ Block (mit AccuFill™ System) geeignet. Das Magnet-Bead – basierte Aufreinigungsformat ermöglicht Ihnen einfache Skalierung in der Verarbeitung von 12 bis 500 Proben am Tag und ist daher die ideale Wahl für Studien der Pharmakogenomik (PGx)
- Merkmale des MagMAX DNA Multi-Proben-Ultra-Kits: Optimierte Protokolle für zahlreiche nichtinvasive biologische Proben
- Optimiert für DNA-Erträge, die sich für OpenArray™ und Ion AmpliSeq™ Anwendungen eignen
- Ein Paket für Hochdurchsatz-Erfordernisse
- Ein Kit für ein vielfältiges Set von Probentypen Warum mehrere Aufreinigungskits zum Isolieren von gDNA aus unterschiedlichen Probentypen erwerben? Dank des MagMAX DNA Multi-Proben Ultra Kits müssen Sie sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welche zusätzlichen Kits Sie benötigen, weil es für die Verwendung mit diversen biologischen Proben optimiert wurde. Das Kit ist für die Hochdurchsatz-Isolierung von gDNA aus 1 bukkalem Tupfer, 50 bis 350μl Vollblut, bis zu 400 μl Urin (ohne Probenkonzentration), bis zu 150 μl Speichel, 1–5 ml Mundspülung, Blutfleckkarten und Gewebeproben von Säugern (bis zu 10 mg) entwickelt worden. Dank der Protokolle und des magnetischen-Bead-Formats ist das it in vollem Umfang zur Automatisierung geeignet
- Vorteile der MagMAX Magnet-Beadbasierten Aufreinigung Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von gDNA viele Vorteile. Beads binden gDNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere gDNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben.
Zubehör Proteinase K (A25561), DNA-Bindungs-Beads (A25562), Waschlösung 1 Konzentrat (AM8504) und Waschlösung 2 Konzentrat (AM8640) sind Bestandteile des Kits und können zudem separat bestellt werden.
Der Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetische Partikelprozessor mit einem 24-Deep-Well-Kopf wird für Probenvolumina von mehr als 50 μl empfohlen.
DNA und RNA-Aufreinigung und Analyse, DNA-Extraktion, Aufreinigung von genomischer DNA, gDNA aus tierischem Gewebe und Zellen, gDNA aus Blut (mittelgroß, 100 μl - 1 ml), gDNA aus Blut (klein, unter 100 μl), gDNA aus Bukkalzellen
Spezifikation
Kit | |
Sequenzierung der nächsten Generation, Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR) | |
MagMAX™ | |
Genomische DNA |
Blut, Bukkalproben, Zellen, Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle | |
DNA Multi-Sample Ultra-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.