Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Compression Pad for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700
Korrekte und gleichmäßige Positionierung von bis zu acht TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungsplatten für die PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ 4426825
Artikelnummer. 15860383
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für die Verwendung mit dem GeneAmp™ Dualen Flachblock-PCR-System 9700 und dem OpenArray™ Plattenadaptor für das GeneAmp™ Duale Flchblock-PCR-System 9700.
  • Plattform: GeneAmp™ 9700
  • Produktgröße: 1 Pad
  • Zubehörtyp: Kompressionspad
  • Plattenkompatibilität: OpenArray™ Platten
  • Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erforderliches Kompressionspolster für die Verwendung der OpenArray™ Plattenhalterung mit dem GeneAmp 9700 Dualen Flachblock-PCR-System
GeneAmp™, OpenArray™
PCR
1 pad
GeneAmp 9700
Plattenkompressionsplatte
Raumtemperatur
OpenArray™ Platten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ OpenArray™ Plate Compression Pad for Dual Flat Block GeneAmp™ PCR System 9700 > Doppelplatte mit flacher Blockplatte, Kompressionsplatte