Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
In glasdestilliertem Wasser gelöst und mit NaOH auf den pH-Wert 7,0 titriert
546.00 CHF - 6170.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Produktlinie | GeneAmp™ |
Versandbedingung | Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
Konzentration | 100 mmol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10085714
|
Applied Biosystems™
N8080261 |
1 ml |
546.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10269624
|
Applied Biosystems™
4303443 |
12 x 1 ml |
6170.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
GeneAmp dNTPs sind Desoxynukleotidtriphosphate von hoher Reinheit und deshalb ideal für den Einsatz bei PCR-Reaktionen und anderen Anwendungen geeignet.
- Garantierte PCR-Leistung bei Verwendung mit GeneAmp PCR-Kernreagenzien und GeneAmp Gerätesystemen
- Die vorgefertigten dNTP-Mischungen sind in verschiedenen anwenderfreundlichen Konzentrationen erhältlich
- Jedes Fläschchen enthält eine Mischung einer 100 mM-Lösung dNTP (je 25 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP)
- Ausreichend für 2000 PCR-Amplifikationen mit je 50 μl
- Das Kit enthält 12 x 1 ml-Fläschchen
PCR, PCR und Echtzeit-PCR
Spezifikation
Flüssig | |
Trockeneis | |
100 mmol |
GeneAmp™ | |
Standard-PCR |