Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Optimiert für die Verwendung mit AmpliTaq™ DNA-Polymerase für eine stabile PCR-Amplifikation
Marke:  Applied Biosystems™ N8080010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10219774
  • 80.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: je 2 x 75 ml GeneAmp&10X PCR-Puffer II und MgCl2 Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen zu je 100 μl.
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
Die enthaltene MgCl2-Lösung sorgt für Vielseitigkeit bei der Optimierung der PCR und der maximalen PCR-Leistung:
  • 1:10 verdünnt, pH-Wert und Ionenstärke optimal für die PCR-Amplifikation
  • Frei von Magnesiumionen und Bereitstellung separater MgCl2-Lösung
  • Erhältlich in verschiedenen praktischen Größen mit separater MgCl2-Lösung für mehr Vielseitigkeit
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 x 1,5 ml Fläschchen GeneAmp™ 10X PCR-Puffer II und MgCl2, ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen von je 100 µl.
Bei -15 bis -25 °C lagern.
PCR Buffer
Trockeneis
10X
100 Reaktionen
1,5 ml
AmpliTaq DNA-Polymerase
1 × 1,5 ml
Standard-PCR
10 X
Kit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2926613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberN8080010
Chargennummer2926618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberN8080010
Chargennummer2961414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberN8080010
Chargennummer2998089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberN8080010
Chargennummer3003754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberN8080010
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2 > 1 x 1,5 ml