Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Mastermix
Enthält alles, was für eine erfolgreiche PCR-Amplifikation erforderlich ist, in einem praktischen Paket—alle Komponenten sind vorgemischt und vorgemessen
Marke: Applied Biosystems™ 4398901
3915.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: AmpliTaq Gold 360 Mastermix wird in 2X-Konzentration und dem 360 GC Enhancer geliefert. Normalerweise werden mit jedem 5 ml Mastermix 1.5 ml 360 GC Enhancer geliefert. Quelle: Rekombinante, modifizierte Form des in E. coli exprimierten Thermus aquaticus DNA-Polymerase-Gens. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contains everything required for successful PCR amplification in one convenient package with all components premixed and premeasured. Designed for convenience, this master mix scales to various reaction volumes for greater application and format flexibility. The main ingredient of the master mix is AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, but it also contains the world-class 360 GC Enhancer, which can be added for high GC-content templates. With the wide template coverage, optimization of PCR reaction conditions is virtually eliminated with the use of AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
AmpliTaq Gold 360 Master Mix wurde für eine 360°-Abdeckung eines kompletten Spektrums an Zielsequenzen entwickelt. Der Master Mix wird in der zweifachen empfohlenen Einsatzkonzentration geliefert und kann problemlos durch Zugabe von Templates und Primersubstanzen verdünnt werden. Der AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix, konzipiert für Anwenderfreundlichkeit, kann auf verschiedene Reaktionsvolumina skaliert werden und bietet so mehr Flexibilität in Anwendung und Format. Der Hauptbestandteil des Mastermix ist AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase. Er umfasst jedoch zudem den erstklassigen 360 GC-Enhancer, der wahlweise bei Templates mit hohem GC-Gehalt hinzugefügt werden kann. Dank der breiten Template-Abdeckung ist eine Optimierung der PCR-Reaktionsbedingungen bei einem Einsatz von AmpliTaq Gold 360 Mastermix praktisch nicht erforderlich.
- Optimiert für ein extrem breites Spektrum von alltäglichen bis zu anspruchsvollen Zielen
- Beispiellose Sensibilität, Spezifität und Ausbeute
- Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
- Erzielt Sequenzierungsdaten von höchster Qualität
- Anwenderfreundlicher vorgemischter Mastermix
- Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reicher PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, methylierungsempfindlicher Mobility-Shift-Assay, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis
Spezifikation
• 10 x 5 ml 2X AmpliTaq Gold 360 Master Mix • 10 x 1,5 ml 360 GC-Enhancer Bis zur ersten Verwendung bei -20 °C lagern, dann bei 4 °C lagern. |
|
Hoch | |
Standard | |
Nachhaltige Verpackung | |
10 x 5 ml | |
Klonierung, Heißstart-PCR | |
1X | |
2000 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Tube | |
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
PCR-Mastermix | |
Room Temp or Wet Ice | |
2X | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger | |
50 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.