Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ 360 Buffer Kit
Zur Verwendung in Verbindung mit AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Marke: Applied Biosystems™ 4398853
157.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Das AmpliTaq Gold 360 Puffer-Kit enthält 1,5 ml (je) 10X AmpliTaq Gold 360 Puffer, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Enhancer. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
The AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit is used in conjunction with AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase and is intended for use on occasions when the quantity of reagents supplied with the enzyme are not sufficient.
Das AmpliTaq Gold 360 Puffer-Kit ist für Experimente mit unzureichenden Reagenzien vorgesehen.
- Enthält 1,5 ml (je) 10X AmpliTaq Gold 360 Puffer, 25 mM MgCl2 und 3360 GC-Enhancer. Typischerweise reichen 1,5 ml für die Verwendung mit 250 Einheiten Enzym aus
Amplifikation von mit Bisulfit behandelter DNA, GC-reiche PCR, Heißstart-PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung zu nicht-codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Spezifikation
• 1x 1,5 ml AmpliTaq Gold 360 Puffer, 10X • 1x 1,5 ml 25 mM MgCl2 • 1x 1,5 ml 360 GC-Enhancer Lagerung bei -15 °C bis -25 °C. |
|
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase | |
PCR Buffer | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
10X | |
1,5 ml |
Kit | |
Nachhaltige Verpackung | |
1 Kit | |
Klonierung | |
10 X |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.