Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 Buffer, 25 mM MgCl2 and 360 GC Enhancer
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie AmpliTaq 360 DNA-Polymerase, um Reagenzien für Experimente bei Bedarf zu ergänzen
Marke:  Applied Biosystems™ 4398848
Artikelnummer. 10489014
  • 153.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Das AmpliTaq 360 Puffer-Kit wird mit je 1,5 ml 10X AmpliTaq™ 360 Puffer, 25 mM M2Cl2 und 360 GC-Enhancer geliefert. Für gewöhnlich sind 1,5 ml AmpliTaq 360 Puffer, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Enhancer ausreichend für 250 Enzymeinheiten. Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt.
Beschreibung
Beschreibung
The Applied Biosystems AmpliTaq 360 Buffer Kit is used in conjection with the AmpliTaq 360 DNA Polymerase for situations when the reagents supplied with the enzyme are not sufficient for the experimental needs. When used with or without the optional 360 GC Enhancer, this buffer amplifies a vast range of DNA sequence contexts. AmpliTaq 360 DNA Polymerase delivers 360° coverage for a full range of targets.
Mit oder ohne 360 GC-Enhancer zur Amplifikation von DNA-Sequenzen in unterschiedlichem Kontext. AmpliTaq 360 DNA-Polymerase sorgt für eine 360°-Abdeckung einer ganzen Reihe von Zielen.
  • Optimiert für ein extrem breites Spektrum ob in der Routine oder bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Robuste Amplifikation GC-reicher Sequenzen mit marktführendem 360 GC-Enhancer
  • Liefert Sequenzierungsdaten höchster Qualität
  • Weniger Abfall, nachhaltige Verpackung
Informationen zur Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AmpliTaq™ 360 Puffer-Kit wird mit 1,5 ml je 10X AmpliTaq™ 360 Puffer, 25 mM MgCl2 und 360GC-Enhancer geliefert. Typischerweise reichen 1,5 ml jedes AmpliTaq 360 Puffers, 25 mM MgCl2 und 360 GC-Enhancer für die Verwendung mit 250 E Enzym aus.
Alle Lösungen sind in entionisiertem, filtersterilisiertem Wasser hergestellt. Bei Lagerung bei -15 bis -25 °C behält dieses Produkt die Leistung mindestens bis zum Verfallsdatum bei, das auf dem Etikett des Röhrchens angegeben ist. Vor der Verwendung gefrorene Komponenten auf Raumtemperatur auftauen und gut mischen.
Das Produkt ist garantiert bis zu 12 Monate haltbar, wie durch das Verfallsdatum angegeben.
AmpliTaq Gold 360 DNA-Polymerase
Nachhaltige Verpackung
1.5 mL
Standard-PCR
Kit
Hoch
Standard
GC-Enhancer
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
5 U/µl
1,5 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398848
Chargennummer2804017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398848
Chargennummer2830769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398848
Chargennummer2829907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398848
Chargennummer2819579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number4398848
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ 360 Buffer, 25 mM MgCl2 and 360 GC Enhancer > 1,5 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.