Learn More
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracil N-Glykosylase (UNG)
Das Enzym entfernt alles Uracil, das sich in einzel- oder doppelsträngiger DNA befindet
Marke:  Applied Biosystems™ N8080096
353.13 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
315.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10638265
  • 473.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: 6 x 1,5 ml Fläschchen GeneAmp 10X PCR-Puffer II und MgCl2, ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen von je 100 μl.
Beschreibung
Beschreibung
AmpErase™ Uracil N-Glycosylase (UNG), Bestandteil des GeneAmp™ PCR-Übertragungsverhinderungs-Kits, ist ein hochreines, rekombinantes Enzym mit einer Größe von 26 kDa. Es wird durch das E. coli Uracil N-Glycosylase-Gen, das in einen E. coli-Wirt eingebracht wurde, codiert, um die Expression der Wildtyp-Form des Enzyms zu steuern. Das Enzym entfernt alles Uracil, das sich in einzel- oder doppelsträngiger DNA befindet.
  • Enzymatische Methode verhindert Kontaminationen durch Verschleppung von PCR-Produkten und vermeidet so ein falsch positives Ergebnis
  • Keine Interferenzen mit jeglicher PCR- und Echtzeit-PCR-Anwendung
  • Optimiert für die Verwendung mit GeneAmp™ PCR-Kernreagenzien und GeneAmp™ Gerätesystemen
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält AmpErase™ Uracil-N-Glycosylase (UNG) (100 Einheiten). Ausreichend für 100 PCR-Amplifikationen mit je 100 µl. Bei -20°C lagern.
DNA-Polymerase
Uracil N-Glykosylase für PCR-Reaktionen
Trockeneis
Standard-PCR
qPCR, Standard-PCR
AmpErase™
100 units
100 PCR-Amplifikationen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3050069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080096
Chargennummer3072366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080096
Chargennummer2464581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Chargennummer2484480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Chargennummer2517335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080096
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpErase™ Uracil N-Glykosylase (UNG) > 100 Einheiten