Learn More
Miele Professional™ Gerätedeckel
Gerätedeckel DE-CS7-85 für die obere Abdeckung der Maschine, 70 cm tief, 90 cm breit
Marke:  Miele Professional™ 10222780
684.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15400485
  • 745.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Zum Abdecken der Oberseite einer Maschine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
900 mm
Deckel
PG 8583 CD
15 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Miele Professional™ Gerätedeckel > Abmessungen (T x B x H):70 x 90mm