Learn More
Apoptosis Activator 2, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044832
Zum Warenkorb hinzufügen
Apoptosis Activator 2, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18044832
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18044832
Marke: Tocris Bioscience 2098/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Promotes apoptosome formation and activates caspase-9/caspase-3 pathway. Selectively induces tumor cell apoptosis
Apoptosis activator; promotes the cytochrome c-dependent oligomerization of Apaf-1 into the mature apoptosome. Increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation. Induces apoptosis in tumor cells (IC50 = 4 - 9 μM for leukemia cells) with weak or no effect on normal cell lines or those defective/deficient in Apaf-1, caspase-9 or caspase-3 activity (IC50 > 40 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79183-19-0
Summenformel C15H9Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 306.14
MDL-Nummer MFCD00141556
InChI-Schlüssel KGRJPLRFGLMQMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym apoptosis activator 2, apoptosis activator ii, 1-3,4-dichlorobenzyl-1h-indole-2,3-dione, 1-3,4-dichlorobenzyl indoline-2,3-dione, 1-3,4-dichlorophenyl methyl indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione,1-3,4-dichlorophenyl methyl, apoptosisactivator2, tocris-2098, cbmicro_042945, d07edgMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1901244
IUPAC-Name 1-[(3,4-dichlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
SMILES ClC1=CC=C(CN2C(=O)C(=O)C3=CC=CC=C23)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apoptosis Activator 2
Menge 50 mg
Formelmasse 306.14
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Apoptosis Activator 2, Tocris Bioscience™ >