Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein C2 ELISA Kit
ELISA
868.00 CHF - 6950.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P02655 |
---|---|
Assay-Bereich | 1.56 bis 100 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 1,5 ng/mL |
Kalibrierbereich | 1.5 bis 100 ng/ml |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15434903
|
Invitrogen™
EHAPOC2 |
96 Tests |
868.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17834180
|
Invitrogen™
EHAPOC2X10 |
10 x 96 Tests |
6950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17185349
|
Invitrogen™
EHAPOC2X5 |
5 x 96 Tests |
3140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Der Human Apolipoprotein C2 (Hu-ApoC2)-ELISA quantifiziert Hu-ApoC2 in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu ApoC2. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für humanes ApoC2 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins. The apolipoprotein C gene family encodes four homologous proteins designated apoC-I to -IV, which specifically modulate the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. The human apoC-I gene maps to chromosome 19q13.2 and is expressed primarily in the liver where it is activated when monocytes differentiate into macrophages. The human apoC-II gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 79 amino acid single chain protein that is a necessary cofactor for the activation of lipoprotein lipase, the enzyme that hydrolyzes triglycerides in plasma and transfers the fatty acids to tissues.Spezifikation
Gehäuse P02655 | |
1,5 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
APO-CII,APOC-II | |
< 10 % | |
HRP | |
Cardiovascular Research | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
1.56 bis 100 ng/ml | |
1.5 bis 100 ng/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Alpha-2 Mikroglobulin, ApoA, ApoC1, ApoC3, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), Endostatin, Fibrinogen, FLRG, TNFSF18 (GITR Ligand), GPBB, Hämoglobin, HTRA2, IL-17E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PD-ECGF (Thymidin-Phosphorylase), PDGF R alpha, Pepsinogen 2, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA (Serum Amyloid A), Serpin F1 (PEDF), Tie-1, TPA, Thrombospondin 2, Ubiquitin+1, Vitronectin, VWF | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
344 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
APO-CII, APOC-II | |
1 h 20 min |