Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein C1 ELISA Kit
ELISA
856.00 CHF - 5590.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P02654 |
---|---|
Assay-Bereich | 3.2 bis 50,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 3 pg/mL |
Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
Konjugat | Biotin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15424903
|
Invitrogen™
EHAPOC1 |
96 Tests |
856.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17824180
|
Invitrogen™
EHAPOC1X10 |
10 x 96 Tests |
5590.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17175349
|
Invitrogen™
EHAPOC1X5 |
5 x 96 Tests |
3140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Human Apolipoprotein C1 (Hu ApoC1) ELISA quantitates Hu ApoC1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoC1. Principle of the method The Human ApoC1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apolipoproteins are protein components of plasma lipoproteins. The apolipoprotein C gene family encodes four homologous proteins designated apoC-I to -IV, which specifically modulate the metabolism of triglyceride-rich lipoproteins. The human apoC-I gene maps to chromosome 19q13.2 and is expressed primarily in the liver where it is activated when monocytes differentiate into macrophages. The human apoC-II gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 79 amino acid single chain protein that is a necessary cofactor for the activation of lipoprotein lipase, the enzyme that hydrolyzes triglycerides in plasma and transfers the fatty acids to tissues. The human apoC-III gene maps to chromosome 11q23 and encodes a protein that may delay catabolism of triglyceride-rich particles by inhibiting lipoprotein lipase and hepatic lipase. The human apoC-IV gene maps to chromosome 19q13.2 and encodes a 127 amino acid protein that is primarily expressed in the liver.Spezifikation
Gehäuse P02654 | |
3 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Apo C1. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
341 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
Apo-CI, ApoC-I | |
1 h 20 min |
3.2 bis 50,000 pg/ml | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Apo-CI,ApoC-I,apo-CIB,apoC-IB | |
< 10 % | |
HRP | |
Cardiovascular Research | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |