Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aphidicolin
Ein DNA-Polymerase-Inhibitor blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60236.M^
160.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 1 mg |
---|
Beschreibung
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
38966-21-1 | |
Gehäuse C20H34O4 | |
APC |
Spezifikation
1 mg | |
2 °C bis 8 °C | |
38966-21-1 | |
338,48 | |
224 °C | |
Aphidicolin | |
4689958 | |
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]1C[C@@H]3C[C@]21CC[C@]3(O)CO | |
338.49 |
Weiß | |
Ein DNA-Polymerase-Inhibitor. Blockiert den Zellzyklus in der frühen S-Phase | |
Gehäuse C20H34O4 | |
APC | |
Löslich in DMSO oder MethanolNicht wasserlöslich.Lösungen bei -20 ° lagern | |
Kristallines Pulver | |
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N | |
(1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hydroxymethyl)-2,6-dimethyltetracyclo[10.3.1.0¹,¹⁰.0²,⁷]hexadecane-5,13-diol |