Learn More
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit den APEX Alexa Fluor Antikörpermarkierungskits gebrauchsfertige, mit Alexa Fluor markierte Antikörper auch bei Vorhandensein von Kontaminanten.
Marke:  Invitrogen™ A10474
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10482555
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält reaktives Fluoreszenzmarkierungsmittel, 5 Fläschchen; 5 APEX Antikörpermarkierungsspitzen; Waschpuffer, 1,8 ml; Dimethylsulfoxid (DMSO), 100 μl; Markierungspuffer, 100 μl; Neutralisierungspuffer, 100 μl; Elutionspuffer, 1 ml; 1 Elutionsspritze, je 1
Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren.
10–20 μg
Amin
Rot
Alexa Fluor Farbstoffe
5 Reaktionen
590/617
APEX
Alexa Fluor 594
IgG
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2462688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog NumberA10474
Chargennummer2426270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2021 Catalog NumberA10474
Chargennummer2379349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2021 Catalog NumberA10474
Chargennummer2359085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2021 Catalog NumberA10474
Chargennummer2339941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2021 Catalog NumberA10474
Name des Produkts
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit