Learn More
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits
Erzeugen Sie mit den APEX Alexa Fluor Antikörpermarkierungskits gebrauchsfertige, mit Alexa Fluor markierte Antikörper auch bei Vorhandensein von Kontaminanten.
Marke:  Invitrogen™ A10494
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10440430
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält reaktives Fluoreszenzmarkierungsmittel, 5 Fläschchen; 5 APEX Antikörpermarkierungsspitzen; Waschpuffer, 1,8 ml; Dimethylsulfoxid (DMSO), 100 μl; Markierungspuffer, 100 μl; Neutralisierungspuffer, 100 μl; Elutionspuffer, 1 ml; 1 Elutionsspritze, je 1
Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren.
10–20 μg
Amin
Orange
Alexa Fluor Farbstoffe
5 Reaktionen
578/603
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 568
IgG
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits > 1 Kit