Learn More
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN2404
Artikelnummer. 15442793
  • 209.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Anza™ Blunting Enzymgemisch, Anza™ 10x Blunting-Puffer,
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
  • Teil des Anza™ Restriktionsenzym-Kloniersystems
  • Zur Verwendung direkt nach der Wärmeinaktivierung der Verdauungsreaktion
  • Schnelles 15-Minuten-Protokoll
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 µl Anza Blunting-Enzymgemisch Enzym
200 µl Anza 10x Blunting-Puffer
Bei -5 bis -30°C lagern.
T4 DNA-Polymerase, Klenow-Fragment
100 reactions
Anza™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Anza™ 10x Blunting Puffer
DNA-Blunt-Ende-Kit
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2825280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberIVGN2404
Chargennummer2845725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN2404
Chargennummer2860365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN2404
Chargennummer2866414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN2404
Chargennummer2875323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN2404
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ DNA Blunt End Kit > Anzahl der Reaktionen: 100