Learn More
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke:  Invitrogen™ IVGN0128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15545690
  • 544.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Puffer
Beschreibung
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,2  ml Anza 12 XbaI
3 ml Anza Puffer (10x)
3 ml Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -20°C lagern.
Empfindlich für Dam-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dcm-Methylierung, Not Dcm Methylation-Sensitive
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer
37°C
12.000 E
Herkömmliches Klonen
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Xba I
Ja
Nein
Restriktionsenzymklonsystem
Anza™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2866654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberIVGN0128
Chargennummer2913570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberIVGN0128
Chargennummer2987017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberIVGN0128
Chargennummer3064846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberIVGN0128
Chargennummer3124281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberIVGN0128
Name des Produkts
Invitrogen™ Anza™ 12 XbaI > 1200 μl