Learn More
Cole-Parmer™ Antivibrationsplattform
Reduzieren Sie durch Geräte in der Nähe verursachte Schwingungsstörungen. Die Cole-Parmer™-Antivibrationsplattformen sind ideal für Räume, in denen Tische nicht passen.
Marke:  Cole-Parmer™ 11500-10
Artikelnummer. 11735359
  • 841.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Antivibrationsarmes Marmorlabor
  • Abmessungen (L x B x H): 50,8 x 33 x 5,1cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Antivibrationsplattform > Höhe: 51mm