Learn More
Antimonoxid(V)-oxid, 30 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11359267
Antimonoxid(V)-oxid, 30 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11359267
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 11359267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040128.36
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Flammhemmend
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-60-9
Summenformel O5Sb2
Molekulargewicht (g/mol) 323.515
MDL-Nummer MFCD00011216
InChI-Schlüssel LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentoxide, diantimony pentoxide, antimonic oxide, antimony v oxide, diantimony pentaoxide, stibic anhydride, antimony pentaoxide, apox s, antimony oxide sb2o5, nyacol ago 40Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14813
IUPAC-Name (Dioxo-$l^{5}-stibanyl)oxy-dioxo-$l^{5}-Stiban
SMILES O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(V) oxide
Namenshinweis Colloidal dispersion
Physikalische Form Partikel in Flüssigkeit
Menge 500 g
Formelmasse 323.5
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% in H2O
Geruch Geruchsneutral
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimonoxid(V)-oxid, 30 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific™ >