Learn More
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394967
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394967
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11394967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041978.18
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-18-9
Summenformel Cl5Sb
Molekulargewicht (g/mol) 299.02
MDL-Nummer MFCD00011213
InChI-Schlüssel VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Synonym antimony v chloride, antimony pentachloride, pentachloroantimony, antimony perchloride, antimony chloride sbcl5, antimonpentachlorid, antimoonpentachloride, perchlorure d'antimoine, pentachlorure d'antimoine, antimonpentachlorid germanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24294
IUPAC-Name Pentachlor-$l^{5}-stiban
SMILES Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 79°C (22 mm)
Chemischer Name oder Material Antimony(V) chloride
Schmelzpunkt 2.8°C
Farbe Rot-Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl,chloroform,carbon tetrachlorideMiscible with chloroform,hydrochloric acid,tartaric acid,carbon disulfide and carbon tetrachloride.
Formelmasse 299.02
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Red-yellow liquid
Dichte 2.336 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT29K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number041978.18,041978.30
ChargennummerY10H078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041978.18,041978.30
ChargennummerP07F026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number041978.18,041978.30
ChargennummerH22L14 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041978.18,041978.30
ChargennummerM23B023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041978.18,041978.30
Name des Produkts
Antimon(V)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >