Learn More
Antimontrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 376.0°C |
Chemischer Name oder Material | Antimony trifluoride |
Schmelzpunkt | 292.0°C |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Weiß bis grau |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Iodimetry) |
Strukturformel | SbF3 |
Fieser | 05,526; 06,553 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0428720 | Analysenzertifikat | 02/10/2023 | 191245000,191240050,191241000 |
A0400090 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 191245000,191240050,191241000 |
A0452104 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 191245000,191241000 |
A0374519 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 191245000,191240050,191241000 |
A0436020 | Analysenzertifikat | 11/11/2021 | 191245000,191240050,191241000 |
Sicherheit und Handhabung
- Antimony trifluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.