Learn More
Antimon-Trichlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 223°C |
Chemischer Name oder Material | Antimony trichloride |
Schmelzpunkt | 73°C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (Iodimetry) |
Strukturformel | SbCl3 |
Fieser | 08,19 |
Merck Index | 15, 696 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472443 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 201680050,201680020,201685000,201680100 |
A0453228 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 201680020,201685000 |
A0460542 | Analysenzertifikat | 26/02/2024 | 201680020,201685000 |
A0444943 | Analysenzertifikat | 16/02/2024 | 201680050,201680020,201685000,201680100 |
A0453228 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 201680050,201680020,201685000,201680100 |
Sicherheit und Handhabung
- Antimony trichloride
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.