Learn More
Antimon-Trichlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10032790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Trichlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032790 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2 kg, Glasflasche, 2 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10032790
Marke: Thermo Scientific Acros 201680020
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-91-9
Summenformel Cl3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 228.11
MDL-Nummer MFCD00011212
InChI-Schlüssel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony trichloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15, 696
IUPAC-Name Trichlorstiban
Formelmasse 228.11
Reinheit (%) ≥99.4% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number201680050,201680020,201685000,201680100
ChargennummerA0453228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number201680020,201685000
ChargennummerA0460542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number201680020,201685000
ChargennummerA0444943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number201680050,201680020,201685000,201680100
ChargennummerA0453228 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number201680050,201680020,201685000,201680100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Antimon-Trichlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >