Learn More
Antimonzinnoxid, NanoTek™, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
41.10 CHF - 593.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Antimony tin oxide NanoTek™ |
---|---|
Physikalische Form | Pulver |
MDL-Nummer | MFCD00799153 |
UN-Nummer | UN1549 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11420920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.14 |
25 g |
41.10 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11430920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.22 |
100 g |
137.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044930.36 |
500 g |
593.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Moderately conductive particle. The incorporation of NanoTek™ antimony tin oxide products in coating systems, films or composites may help in reducing the buildup of static charge.Antimony tin oxide is used in liquid crystal display, equipment configuration database and light emitting diode. It is used in the glass of train, car and plane, which used to protect against fog and frost. It is used to protect the electromagnetic wave in the radar shielding and protecting area. It is used in the field of optoelectronic display devices, transparent electrode, solar battery and liquid crystal display.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Mäßig leitfähige Partikel
- Die Integration von NanoTek™ Antimon-Zinnoxid-Produkten in Beschichtungssysteme, Folien oder Verbundwerkstoffe kann dazu beitragen, den Aufbau statischer Ladung zu reduzieren
Spezifikation
Antimony tin oxide NanoTek™ | |
MFCD00799153 | |
Insoluble in water. |
Pulver | |
UN1549 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ANTOMON-VERBINDUNGEN, ANORGANISCH, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen