Learn More
Antimon-Schrot, 6.35 mm (0.25 Zoll) und darunter, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496735
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Schrot, 6.35 mm (0.25 Zoll) und darunter, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496735
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15496735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045095.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray shot
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
IUPAC-Name Distibyn
Geruch Geruchsneutral
Form Kugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) und kleiner
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY09E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Artikelnummer045095.22,045095.A1,045095.36
ChargennummerE30T017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36
ChargennummerD05X037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36
ChargennummerZ17B007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36
ChargennummerU04H025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer045095.22,045095.A1,045096.22,045095.36
Name des Produkts
Antimon-Schrot, 6.35 mm (0.25 Zoll) und darunter, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >